Merck
ENAH961CDE3D
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.68
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-chloro-N,N-dimethylthiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7ClN4S/c1-12(2)7-11-5-6(13-7)10-4(8)3-9-5/h3H,1-2H3
InChI key
ATRWZEIWLMGVGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707820
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707820
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)