Merck
ENAH961CD9E3
Enamine
N-cyclohexyl-2-phenoxyacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-cyclohexyl-2-phenoxyacetamide
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c16-14(15-12-7-3-1-4-8-12)11-17-13-9-5-2-6-10-13/h2,5-6,9-10,12H,1,3-4,7-8,11H2,(H,15,16)
InChI key
CQWWLWGATIFQLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13258589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13258589
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)