Merck
ENAH95E741D4
Enamine
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO2S/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)12(7,10)11/h2-3H,1H3
InChI key
LPMOWDZSFJKWJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)