Merck
ENAH95E73762
Enamine
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
146.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8F2O/c8-7(9)3-6(4-7)2-1-5(6)10/h1-4H2
InChI key
MCHFEYMVSVMNDV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)