Merck
ENAH95E72D98
Enamine
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
266.51
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-chloro-2-ethyl-1-iodobenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClI/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WZQVLAYUCSAADY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21662227
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)