Merck
ENAH9453E270
Enamine
propan-2-yl 2-aminobutanoate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.66
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
isopropyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-6(8)7(9)10-5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
InChI key
JYPZPJQJIKUEMF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)