Merck
ENAH9453E184
Enamine
benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
237.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N1-benzyl-N2-methylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11-7-8-12-9-10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3;2*1H
InChI key
HVWWUGBSVHUDHJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106060
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106060
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)