Merck
ENAH9453E0B7
Enamine
2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
114.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-8-4-5-2-3-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
MGESYFROEOXGDX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213566
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)