Merck
ENAH9453E019
Enamine
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
201.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN3.ClH/c1-4-6-2-5(10)3-7(9)8(6)12-11-4;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI key
LLHYSUOYEHRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)