Merck
ENAH9453DE77
Enamine
2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl methanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
182.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H6O6S/c1-11(6,7)10-3-2-8-4(5)9-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
BICWFTYESQRFIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208323
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208323
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)