Merck
ENAH9453DD70
Enamine
(1,3-oxazol-4-yl)methanethiol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
151.62
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
oxazol-4-ylmethanethiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5NOS.ClH/c7-2-4-1-6-3-5-4;/h1,3,7H,2H2;1H
InChI 密鑰
FFYCSIKXNFOIMG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112945
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112945
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)