Merck
ENAH9453D604
Enamine
2-ethynylmorpholine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.6
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-ethynylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9NO.ClH/c1-2-6-5-7-3-4-8-6;/h1,6-7H,3-5H2;1H
InChI key
AMSLODZDKNSVEV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22118333
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22118333
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)