Merck
ENAH93E75A4B
Enamine
2-(oxan-4-yl)piperidine hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)piperidine hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H19NO.BrH/c1-2-6-11-10(3-1)9-4-7-12-8-5-9;/h9-11H,1-8H2;1H
InChI key
UHMNQHYRCUSQPV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667949
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667949
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)