Merck
ENAH93E75A00
Enamine
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
211.06
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
70-75
Iupac Name
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,10-3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
OJPAPXGHVASXJT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
Melting Point
70-75
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)