Merck
ENAH93E75423
Enamine
5-chloroquinoxalin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-5-2-1-3-6-8(5)11-4-7(10)12-6/h1-4H,(H2,10,12)
InChI key
BWQHDBZIQZDFCY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)