Merck
ENAH93E7540D
Enamine
2,7-naphthyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
145.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
[2,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-8-5-11-4-6-3-10-2-1-7(6)8/h1-5H,9H2
InChI key
MWSIIKRHFAHNRK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)