Merck
ENAH93E74FF9
Enamine
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c12-10(13)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-11-8/h1,3,5-6H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
JAPBOTLLCLRBEV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)