Merck
ENAH93E74F7D
Enamine
5,5-dioxo-5lambda6-thiaspiro[2.4]heptane-7-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-thiaspiro[2.4]heptane-7-carboxylic acid 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C7H10O4S/c8-6(9)5-3-12(10,11)4-7(5)1-2-7/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI key
WVBXOSRUDBSHMK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536417
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536417
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)