Merck
ENAH93E74F17
Enamine
1-methylbicyclo[2.1.1]hexan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
110.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-methylbicyclo[2.1.1]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-7-3-5(4-7)2-6(7)8/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
IWPNTUFGESKFEQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123691
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)