Merck
ENAH93E74D2C
Enamine
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.58
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)6-3-2-5(8)4-11-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
KQGUEJHHBPAHTP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)