Merck
ENAH93E74A83
Enamine
methyl 5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
169.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)7-3-6-9(10-7)4-2-5-9/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI key
DCFWSLKRNVNVCL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576842
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576842
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)