Merck
ENAH90823770
Enamine
2,3,3-trimethyl-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
162.23
MDL號碼:
Iupac Name
2,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-7-10(2,3)8-5-4-6-11-9(8)12-7/h4-7H,1-3H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
KGYMKSCRQAHAJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493472