Merck
ENAH90823745
Enamine
4-ethoxy-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
163.65
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-ethoxy-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-9-7-3-6(4-7)8-5-7;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
ZVYTVOVZWLFENR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494121
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494121
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)