Merck
ENAH90823741
Enamine
4-methyl-3-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-methyl-3-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3O2.ClH/c1-9-3-2-8-4(5(7)10)6(9)11;/h4,8H,2-3H2,1H3,(H2,7,10);1H
InChI key
DHEKAQPGYHHONL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494151
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494151
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)