Merck
ENAH908234D7
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c9-7(11)10-6-2-5-8(10)3-1-4-8/h1-6H2,(H2,9,11)
InChI key
ULVBYRZOAJVDDR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)