Merck
ENAH908232E7
Enamine
2-phenylmorpholine-4-carboxamide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
206.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-phenylmorpholine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c12-11(14)13-6-7-15-10(8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,12,14)
InChI 密鑰
CTWIHNPPBQFQLI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535253
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535253