Merck
ENAH90822FC1
Enamine
spiro[2.6]nonan-6-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
138.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
spiro[2.6]nonan-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-8-2-1-4-9(5-3-8)6-7-9/h1-7H2
InChI key
RBTRIGMKUFRRDT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)