Merck
ENAH90822985
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yl)benzoate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
227.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-(3-azetidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-11(13)10-5-3-2-4-9(10)8-6-12-7-8;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;1H
InChI key
ABYTWMXHRIYYIX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563171
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563171
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)