Merck
ENAH9082275C
Enamine
4-bromo-3,5-difluorobenzene-1,2-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
223.02
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H5BrF2N2/c7-4-2(8)1-3(10)6(11)5(4)9/h1H,10-11H2
InChI key
MCZQSDPCMGQASV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2984491
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2984491
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)