Merck
ENAH6592760A
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C6H10NO3P/c1-11(2,10)4-3-5(8)7-6(4)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI key
RWBWBBNMFSDSOU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)