Merck
ENAH581686B9
Enamine
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.34
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H21NO/c1-11-8-9-13(10-12(11)2)15(17)16-14-6-4-3-5-7-14/h8-10,14H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
CRVWBTCVHJBKKG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461383
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461383
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)