Merck
ENAH5802F395
Enamine
3-(2-phenylethyl)azetidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
US$158.75
100 MG
US$266.25
250 MG
US$433.75
供应商货号: W11413-50MG
US$158.75
10天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
50 MG
US$158.75
100 MG
US$266.25
250 MG
US$433.75
About This Item
分子量:
197.71
MDL號碼:
供应商货号: W11413-50MG
US$158.75
10天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
3-phenethylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)6-7-11-8-12-9-11;/h1-5,11-12H,6-9H2;1H
InChI 密鑰
VLLUGCZJSXSXGM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215608
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215608