Merck
ENAH5802F1CA
Enamine
5-fluoro-4-methylquinazolin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.18
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-fluoro-4-methyl-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H8FN3/c1-5-8-6(10)3-2-4-7(8)13-9(11)12-5/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
InChI 密鑰
YZZDPIVYWWLDNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431116
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431116