Merck
ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
137.21
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)