Merck
ENAH5802E3A6
Enamine
4-(5-bromopyridin-2-yl)oxan-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(5-bromopyridin-2-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-8-1-2-9(13-7-8)10(12)3-5-14-6-4-10/h1-2,7H,3-6,12H2
InChI key
UWOJZGDNBZYEMO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258658
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258658
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)