Merck
ENAH5802E0F4
Enamine
3-azabicyclo[3.2.2]nonane-6-carboxylic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.68
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-azabicyclo[3.2.2]nonane-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-3-6-1-2-7(8)5-10-4-6;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
KJBXNFZVXWSHAZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434592
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434592
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)