Merck
ENAH5802E069
Enamine
5-amino-2-(2-oxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
259.26
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-amino-2-(2-oxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c14-7-3-4-8-9(6-7)13(19)16(12(8)18)10-2-1-5-15-11(10)17/h3-4,6,10H,1-2,5,14H2,(H,15,17)
InChI 密鑰
XQCBTIIVRYODOY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439200
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439200
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)