Merck
ENAH5802DFE6
Enamine
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-cyclopropylpiperazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-6-7(11)9(4-3-8-6)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,10)
InChI key
QIUJANYWHBAIDE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6804895
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)