跳转至内容
Merck

ENAH5802DB53

Enamine

2-({1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}amino)ethan-1-ol dihydrochloride

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
243.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持

Iupac Name

2-(quinuclidin-3-ylamino)ethan-1-ol dihydrochloride

Inchi Code

1S/C9H18N2O.2ClH/c12-6-3-10-9-7-11-4-1-8(9)2-5-11;;/h8-10,12H,1-7H2;2*1H

InChI key

NYZLZJAQFIXQPR-UHFFFAOYSA-N

储存温度

RT

Salt Data

Cl

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440422

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440422


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持