Merck
ENAH38A2D82E
Enamine
tert-butyl N-(4-amino-1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.32
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
tert-butyl (4-amino-1,1-dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H18N2O4S/c1-9(2,3)15-8(12)11-7-5-16(13,14)4-6(7)10/h6-7H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
NNDORIZWDLLHLJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762704
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762704
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)