Merck
ENAH38A2CCA3
Enamine
6-methyl-1,4-diazepan-6-ol dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-methyl-1,4-diazepan-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.2ClH/c1-6(9)4-7-2-3-8-5-6;;/h7-9H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI key
HGPBQXIDDMARIK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759798
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759798
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)