Merck
ENAH38A2BD8D
Enamine
6-methoxy-N-methylpyrazin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
139.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-methoxy-N-methylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-7-5-3-8-4-6(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3,(H,7,9)
InChI key
CTDGZTYCKKQAHV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242742
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242742
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)