Merck
ENAH315520A5
Enamine
[2-bromo-5-(3-methoxypropyl)phenyl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
259.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2-bromo-5-(3-methoxypropyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15BrO2/c1-14-6-2-3-9-4-5-11(12)10(7-9)8-13/h4-5,7,13H,2-3,6,8H2,1H3
InChI key
IANVFYZLMZYHSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738339
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)