Merck
ENAH31551F7E
Enamine
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.67
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChI 密鑰
ZJBLADNDCPRNOY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)