Merck
ENAH31551D0C
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.6
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-6-3-7(9(13)14)12-8-4-11-2-1-5(6)8/h1-4H,(H,13,14)
InChI key
UWDPCVHSTBDNKK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733405
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733405
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)