Merck
ENAH315516B7
Enamine
5-bromo-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-8-5-11-9(12-6-8)7-1-3-13-4-2-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
AWFXDMOFRNSISC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316541
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316541
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)