Merck
ENAH304DCF14
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)acetaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
189.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2,6-dichlorophenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3,5H,4H2
InChI key
BBJCWAGQXDWRKB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250722
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)