Merck
ENAH304B3A0C
Enamine
1-(2,3-dihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
164.16
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(2,3-dihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-2-7(10)6-4-3-5-8(11)9(6)12/h2-5,11-12H,1H2
InChI 密鑰
QKSYRQKJIRPHLN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1765256
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)