Merck
ENAH3047EE5E
Enamine
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
147.17
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
YCSFMOVBARTLBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345450
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)