Merck
ENAH30473057
Enamine
ethyl [(3-chlorophenyl)carbamoyl]formate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
227.65
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl (3-chloroanilino)(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c1-2-15-10(14)9(13)12-8-5-3-4-7(11)6-8/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
ROIXZGUCSLCCRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236154